Learn More
Whirl-Pak™ Bolsas para muestras estándar Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11751684 Tienda Whirl-Pak Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
18,5 x 7,5 cm
18,5 x 7,5cm
18 x 9,5 cm
19 x 13 cm
23 x 11,5 cm
23 x 11,5cm
23 x 15 cm
23 x 15cm
30,5 x 12,5 cm
30 x 19cm
38 x 12,5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Grosor (imperial):
2,25 mil
2,5 mil
3 mil
4 mil
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
4 oz
7 oz
13 oz
18 oz
24 oz
27 oz
36 oz
42 oz
55 oz
69 oz
Tipo de producto:
Bolsa de muestra
Bolsa de muestreo con zona de etiquetado
Bolsa para muestras
missing translation for 'unitSize'
500 PCS
paquete de 10000
paquete de 500
Product Code. Dimensiones (L x An) Grosor (imperial) Capacidad (imperial) Tipo de producto unitSize
11751684 30 x 19cm 4 mil 55 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
11771664 12,5 x 7,5 cm 2,25 mil 2 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11701973 18,5 x 7,5 cm 2,25 mil 4 oz Bolsa para muestras 500 PCS
11781664 18 x 9,5 cm 3 mil 7 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11791664 19 x 13 cm 3 mil 13 oz Bolsa de muestra paquete de 500
11785714 23 x 11,5 cm 2,5 mil 18 oz Bolsa para muestras 500 PCS
11775774 23 x 15 cm 3 mil 24 oz Bolsa para muestras 500 PCS
11701674 23 x 15 cm 4 mil 24 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11741684 30,5 x 12,5 cm 3 mil 27 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11786508 38 x 12,5 cm 3 mil 36 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11791963 38 x 15 cm 3 mil 42 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11707093 38 x 19 cm 3 mil 69 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11776965 12,5 x 6,5 cm 2,25 mil 1 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11781963 12,5 x 7,5 cm 2,25 mil 2 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
11735804 18,5 x 7,5cm 2,25 mil 4 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
11771963 23 x 11,5cm 2,5 mil 18 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
11761684 23 x 15 cm 4 mil 24 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
11771684 23 x 15cm 3 mil 24 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
11734834 30,5 x 12,5 cm 3 mil 27 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
30286575 18,5 x 7,5 cm 2,25 mil 4 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 10000
17109800 18,5 x 7,5 cm 2,25 mil 4 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
21 missing translation for 'options'
Product Code. 11751684
missing translation for 'mfr': Whirl-Pak™ B01195
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Las bolsas de muestras estándar Whirl-Pak cuentan con lengüetas a prueba de perforaciones para proteger contra daños debido a la protrusión del extremo del cable y los cierres a prueba de fugas. Ideal para el muestreo y análisis de productos en los mercados de alimentos y bebidas, lácteos, agua, médicos, veterinarios, ambientales, de suelos e industriales.
Cuentan con lengüetas a prueba de perforaciones para ofrecer protección contra daños debido a la parte saliente del extremo del cable. Las bolsas fáciles de cerrar Nasco™ Whirl-Pak™ son ideales para el muestreo y el análisis de productos.
  • Bolsas de polietileno transparentes
  • Girando o doblando la bolsa tres veces y asegurándola con las pestañas de cierre, se crea un recipiente de muestreo a prueba de fugas.
  • Esterilización con gas, con documentación disponible
  • Las pestañas ayudan a evitar la contaminación por el contacto con los dedos al abrir
  • Las bolsas de escritura tienen un área compatible con bolígrafo o lápiz
  • Las bolsas pueden congelarse a cualquier temperatura, incluida la del nitrógeno líquido; es necesaria una manipulación cuidadosa después de la congelación
  • Grosor de 0,057 a 0,10 mm (2,25 a 4 mil)
  • Sin ARNasa, ADNasa, pirógenos y BPH
  • Cumpla con los requisitos normativos e industriales de la EPA, la FDA, el HACCP y el USDA
  • Las bolsas no deben usarse a temperaturas superiores a 82 °C
Specifications
Descripción Estilo de escritura
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 55 oz
Capacidad (métrico) 1,63 L
Tipo de tapón Pestaña de cierre
Color Transparente
Desechables Single-use
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,102 mm
Sin látex Sí
N.° por paquete 500/Pk.
Embalaje exterior Cardboard
Embalaje interior de protección Plastic
Cantidad 500/paquete
Método de esterilización Ethylene Oxide Gas
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +180°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to +82°C
Grosor (imperial) 4 mil
Dimensiones (L x An) 30 x 19cm
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 7,5 in
Anchura (métrico) 19 cm
Tipo de producto Bolsa de muestreo con zona de etiquetado