Learn More
- Home
- Products
- Muestreadores ambientales
- Bolsas para muestras de uso general
- Whirl-Pak™ Bolsas para muestras estándar Whirl-Pak™
Whirl-Pak™ Bolsas para muestras estándar Whirl-Pak™
Código de producto. 11776965
Tienda Whirl-Pak Productos
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | Grosor (imperial) | Capacidad (imperial) | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11776965 | 12,5 x 6,5 cm | 2,25 mil | 1 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11771664 | 12,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 2 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11701973 | 18,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa para muestras | 500 PCS |
| 11781664 | 18 x 9,5 cm | 3 mil | 7 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11791664 | 19 x 13 cm | 3 mil | 13 oz | Bolsa de muestra | paquete de 500 |
| 11785714 | 23 x 11,5 cm | 2,5 mil | 18 oz | Bolsa para muestras | 500 PCS |
| 11775774 | 23 x 15 cm | 3 mil | 24 oz | Bolsa para muestras | 500 PCS |
| 11701674 | 23 x 15 cm | 4 mil | 24 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11741684 | 30,5 x 12,5 cm | 3 mil | 27 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11786508 | 38 x 12,5 cm | 3 mil | 36 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11791963 | 38 x 15 cm | 3 mil | 42 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11707093 | 38 x 19 cm | 3 mil | 69 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11781963 | 12,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 2 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11735804 | 18,5 x 7,5cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11771963 | 23 x 11,5cm | 2,5 mil | 18 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11761684 | 23 x 15 cm | 4 mil | 24 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11771684 | 23 x 15cm | 3 mil | 24 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11734834 | 30,5 x 12,5 cm | 3 mil | 27 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11751684 | 30 x 19cm | 4 mil | 55 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 30286575 | 18,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 10000 |
| 17109800 | 18,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
Código de producto. 11776965
Marca: Whirl-Pak™ B01067WA
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Cuentan con lengüetas a prueba de perforaciones para ofrecer protección contra daños debido a la parte saliente del extremo del cable. Las bolsas fáciles de cerrar Nasco™ Whirl-Pak™ son ideales para el muestreo y el análisis de productos.
- Bolsas de polietileno transparentes
- Esterilización con gas, con documentación disponible
- Las pestañas ayudan a evitar la contaminación por el contacto con los dedos al abrir
- Las bolsas de escritura tienen un área compatible con bolígrafo o lápiz
- Las bolsas pueden congelarse a cualquier temperatura, incluida la del nitrógeno líquido; es necesaria una manipulación cuidadosa después de la congelación
- Grosor de 0,057 a 0,10 mm (2,25 a 4 mil)
Las bolsas no deben usarse a temperaturas superiores a 82 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estilo de escritura |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 1 oz |
| Capacidad (métrico) | 29 ml |
| Tipo de tapón | Tape and Wire |
| Color | Clear |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Sterile |
| Grosor (métrico) | 0,057 mm |
| N.° por paquete | 500/Pk. |
| Embalaje exterior | Cardboard |
| Embalaje interior de protección | Plastic |
| Cantidad | 500/paquete |
| Método de esterilización | Ethylene Oxide Gas |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -320°F to +180°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -196°C to +82°C |
| Grosor (imperial) | 2,25 mil |
| Dimensiones (L x An) | 12,5 x 6,5 cm |
| Longitud (imperial) | 5 in. |
| Longitud (métrico) | 12.5 cm |
| Anchura (imperial) | 2.5 in. |
| Anchura (métrico) | 6,5 cm |
| Tipo de producto | Bolsa para muestras |
| Mostrar más Mostrar menos |