Learn More
Whirl-Pak™ Bolsas para muestras estándar Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11781963 Tienda Whirl-Pak Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
18,5 x 7,5 cm
18,5 x 7,5cm
18 x 9,5 cm
19 x 13 cm
23 x 11,5 cm
23 x 11,5cm
23 x 15 cm
23 x 15cm
30,5 x 12,5 cm
30 x 19cm
38 x 12,5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Grosor (imperial):
2,25 mil
2,5 mil
3 mil
4 mil
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
4 oz
7 oz
13 oz
18 oz
24 oz
27 oz
36 oz
42 oz
55 oz
69 oz
Tipo de producto:
Bolsa de muestra
Bolsa de muestreo con zona de etiquetado
Bolsa para muestras
missing translation for 'unitSize'
500 PCS
paquete de 10000
paquete de 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11781963
missing translation for 'mfr': Whirl-Pak™ B01064WA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Las bolsas de muestras estándar Whirl-Pak cuentan con lengüetas a prueba de perforaciones para proteger contra daños debido a la protrusión del extremo del cable y los cierres a prueba de fugas. Ideal para el muestreo y análisis de productos en los mercados de alimentos y bebidas, lácteos, agua, médicos, veterinarios, ambientales, de suelos e industriales.
Cuentan con lengüetas a prueba de perforaciones para ofrecer protección contra daños debido a la parte saliente del extremo del cable. Las bolsas fáciles de cerrar Nasco™ Whirl-Pak™ son ideales para el muestreo y el análisis de productos.
  • Bolsas de polietileno transparentes
  • Girando o doblando la bolsa tres veces y asegurándola con las pestañas de cierre, se crea un recipiente de muestreo a prueba de fugas.
  • Esterilización con gas, con documentación disponible
  • Las pestañas ayudan a evitar la contaminación por el contacto con los dedos al abrir
  • Las bolsas de escritura tienen un área compatible con bolígrafo o lápiz
  • Las bolsas pueden congelarse a cualquier temperatura, incluida la del nitrógeno líquido; es necesaria una manipulación cuidadosa después de la congelación
  • Grosor de 0,057 a 0,10 mm (2,25 a 4 mil)
  • Sin ARNasa, ADNasa, pirógenos y BPH
  • Cumpla con los requisitos normativos e industriales de la EPA, la FDA, el HACCP y el USDA
  • Las bolsas no deben usarse a temperaturas superiores a 82 °C
Spezifikation
Descripción Estilo de escritura
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 2 oz
Capacidad (métrico) 58 ml
Tipo de tapón Pestaña de cierre
Color Transparente
Desechables Single-use
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,057 mm
Sin látex Sí
N.° por paquete 500/Pk.
Embalaje exterior Cardboard
Embalaje interior de protección Plastic
Cantidad 500/paquete
Método de esterilización Ethylene Oxide Gas
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +180°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to +82°C
Grosor (imperial) 2,25 mil
Dimensiones (L x An) 12,5 x 7,5 cm
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 12,5 cm
Anchura (imperial) 3 in.
Anchura (métrico) 7,5 cm
Tipo de producto Bolsa de muestreo con zona de etiquetado
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt