Learn More
Nasco Bolsa con zona de escritura y esponja de celulosa seca Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Práctico recogedor de muestras con esponja absorbente estéril en una bolsa estéril Whirl-Pak.
Marca:  Nasco B01475WA
Código de producto. 16891590
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Mango de polipropileno de 20,3 cm de largo plegable que permite el máximo contacto de la esponja con la superficie de muestreo
  • Facilita la recogida de superficies difíciles de alcanzar, alrededor de las esquinas y áreas de forma irregular.
  • El innovador cabezal giratorio sujeta la esponja de celulosa de forma segura y se puede retirar del mango de manera rápida y sencilla una vez terminada la recogida de la muestra.
  • Bolsa con zona de escritura esterilizada.
Especificaciones
Especificaciones
Sonda de esponja seca
Diseñado para el muestreo de superficies
20,3 cm
Tube
8 pulg.
50/Paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nasco Bolsa con zona de escritura y esponja de celulosa seca Whirl-Pak™ > 20,3 cm (8 pulgadas) de longitud; caja de 50