Learn More
Nastorazepide, MedChemExpress
Código de producto. 16407428
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16407428
Marca: Medchem Express HY17617
MedChemExpress Nastorazepide (Z-360) is a selective, orally available, 1,5-benzodiazepine-derivative gastrin/cholecystokinin 2 (CCK-2) receptor antagonist with potential antineoplastic activity.
Nastorazepide (Z-360) is a selective, orally available, 1,5-benzodiazepine-derivative gastrin/cholecystokinin 2 (CCK-2) receptor antagonist with potential antineoplastic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nastorazepide
Forma física Solid
CAS 209219-38-5
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H36N4O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Z-360
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (61.47 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(NC(N[C@H]2C(N(CC(C(C)(C)C)=O)C3=CC=CC=C3N(C4CCCCC4)C2)=O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 520.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.62
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.