Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para viales con tapón de rosca
Sujete y organice de forma eficaz viales al mismo tiempo que los utiliza o los almacena. Ahorre espacio apilando gradillas de 50 o 100 viales de plástico unos encima de otros.
8.40€ - 26.23€
Código de producto | Marca | Descripción | Admite | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Admite | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10620526
|
Thermo Scientific™
C4015-27 |
Gradilla para viales con tapa | 100 | Viales de 4 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11935693
|
Thermo Scientific™
401225 |
Rack para viales | Viales | Viales de 2 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
10221035
|
Thermo Scientific™
C4012-25 |
Rack para viales | Viales | Viales de 2 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11538240
|
Thermo Scientific™
C4015-25 |
Rack para viales | Viales | Viales de 4 mL |
26.23€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
Almacene los viales de una forma eficaz con las gradillas para viales con rosca de 4 mL Thermo Scientific™ National, que son apilables para ahorrar aún más espacio.
- Las gradillas cuentan con indexado alfanumérico para facilitar la identificación de viales
- Las gradillas de viales de polipropileno son resistentes a la mayoría de disolventes
Información para pedidos
Hay disponibles gradillas con una capacidad para 50 y 100 viales.
Especificaciones
estante Vial | |
Square | |
Sí |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.