Learn More
Thermo Scientific™ Filtros no estériles para microcentrífuga de 750 µL
Filtre volúmenes de tan solo 50 µl con un bajo volumen de retención con estos filtros no estériles para microcentrífuga de 750 µl.
195.71€ - 211.46€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Centrífugas |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Línea de productos | Target2 |
Tipo | Filtro para microcentrífuga |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10639375
|
Thermo Scientific™
F2517-1 |
Acetato de celulosa | 0,22 μm |
195.71€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10459624
|
Thermo Scientific™
F2517-10 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm |
195.71€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10743976
|
Thermo Scientific™
F2517-2 |
Acetato de celulosa | 0,45 μm |
195.71€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10457234
|
Thermo Scientific™
F2517-3 |
Nailon | 0,2 μm |
195.71€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10129254
|
Thermo Scientific™
F2517-4 |
Nailon | 0,45 μm |
195.71€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10519555
|
Thermo Scientific™
F2517-5 |
PVDF | 0,2 μm |
211.46€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10169424
|
Thermo Scientific™
F2517-6 |
PVDF | 0,45 μm |
211.46€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11978846
|
Thermo Scientific™
F2517-7 |
Celulosa regenerada | 0,2 μm |
195.71€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10179514
|
Thermo Scientific™
F2517-8 |
Celulosa regenerada | 0,45 μm |
195.71€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10137404
|
Thermo Scientific™
F2517-9 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm |
195.71€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Filtre volúmenes de tan solo 50 µL con un bajo volumen de retención con estos filtros no estériles para microcentrífuga de 750 µL Thermo Scientific™ National. Los filtros tienen una carcasa de filtro de polipropileno virgen con tubo receptor con orificios de acceso cónico de 2 mL, que se pueden utilizar con cualquier microcentrífuga de sobremesa.
- Fuerza centrífuga máxima de 10 000 G.
- Sin esterilizar
- Empaquetados a granel
Especificaciones
Centrífugas | |
Polipropileno | |
Filtro para microcentrífuga |
No estéril | |
Target2 | |
750 μL |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.