Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y septos montados Target™ 10-425
Código de producto. 12443658
Click to view available options
Color:
Amarillo
Natural
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca
Polipropileno moldeado integral
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 12443658
Marca: Thermo Scientific™ C40105A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice la contaminación por manipulación con los tapones y septos montados Thermo Scientific™ National Target 10-425.
Minimice la contaminación por manipulación con los tapones y septos montados Thermo Scientific™ National Target 10-425.
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por el manejo.
  • El tapón para almacenamiento tiene una parte superior sólida y un disco de PTFE preinsertado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Natural; septo: Polipropileno moldeado integral
Color Natural
Material Polipropileno
Septo Polipropileno moldeado integral
Línea de productos National Assembled Target
Tipo Tornillo
Tamaño del tapón 10 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de rosca 10-425
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.