Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y septos montados Target™ 10-425
Descripción
Minimice la contaminación por manipulación con los tapones y septos montados Thermo Scientific™ National Target 10-425.
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por el manejo.
- El tapón para almacenamiento tiene una parte superior sólida y un disco de PTFE preinsertado.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Natural; septo: Polipropileno moldeado integral |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Septo | Polipropileno moldeado integral |
| Línea de productos | National Assembled Target |
| Tamaño del tapón | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de rosca 10-425 |
| Tipo de producto | Tornillo |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.