Learn More
Thermo Scientific™ Viales para análisis de espacios de cabeza National
Código de producto. p-4526425
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12470298
Marca: Thermo Scientific™ C4020S10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales Thermo Scientific™ National Headspace cumplen o superan las especificaciones del fabricante.
Los viales Thermo Scientific™ National Headspace cumplen o superan las especificaciones del fabricante.
  • Vidrio borosilicatado tipo 1
  • El diseño de los viales de vidrio transparente con acabado de cierres de rosca de 20 mm es idóneo para la mayoría de muestreadores automáticos para espacio de cabeza
  • Los viales con fondo plano aprovechan al máximo el rendimiento calorífico.
  • Los viales con fondo redondo son más fáciles de manejar con los brazos robóticos que levantan el vial desde la bandeja.
  • Los viales con fondo redondo distribuyen la presión interna creada a altas temperaturas a través de la superficie de vidrio.
  • El acabado con borde biselado incluye un reborde sólido que presiona el septo y consigue un sellado más efectivo.
Compatibilidad
  • Los viales de fondo plano tienen una boca más larga, ideal para las unidades Carlo Erba™ y Agilent™
  • Los viales de fondo redondo están diseñados para las unidades Perkin Elmer™, Tekmar™ y Varian™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 10 ml; fondo plano; borde biselado
Material Vidrio
Volumen (métrico) 10 ml
Estilo de cuello Beveled
Estilo de la base Flat Bottom
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Tamaño del tapón 20 mm
Para utilizar con (equipo) Unidades Carlo Erba™ y Agilent™