Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para viales de boca estándar National
Con un diámetro externo nominal de 5 mm, estos insertos National Thermo Scientific™ se ajustan a la mayoría de los viales de tapón de rosca de abertura estándar.
Marca:  Thermo Scientific™ C4012-531L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10688995
Descripción
Descripción
With a nominal O.D. of 5mm, these Thermo Scientific™ National Inserts fit most standard-opening crimp top vials.
  • Los insertos de punto de extracción son una opción económica para aplicaciones no críticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
C4012-531L
225 μl
Cónicos
Glass
Punto de precisión
National