Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para viales de boca estándar National
Con un diámetro externo nominal de 5 mm, estos insertos National Thermo Scientific™ se ajustan a la mayoría de los viales de tapón de rosca de abertura estándar.
Marca: Thermo Scientific™ C4012-K530
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
With a nominal O.D. of 5mm, these Thermo Scientific™ National Inserts fit most standard-opening crimp top vials.
- Los insertos de punto de extracción son una opción económica para aplicaciones no críticas
Especificaciones
C4012-K530 | |
200 μl | |
Conical | |
Insert |
Kimshield Glass | |
Polyspring, Pulled point | |
National™ |