Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores y descapsuladores manuales para salas limpias
Obtenga unos capsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños.
Marca: Thermo Scientific™ C4020-100SS
Detalles adicionales : Peso : 0.79900kg
Descripción
Obtenga unos capsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños cuando utilice capsuladores y descapsuladores manuales Thermo Scientific™ National de acero inoxidable.
Los capsuladores proporcionan un tapón de vial seguro y reproducible; los descapsuladores permiten retirar fácilmente los sellos de aluminio sin romperse.- Estructura de acero inoxidable
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Cromatografía industrial | |
Cromatografía, vial de suero | |
Capsulador manual |
20 mm | |
Nacional | |
1 unidad |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.