Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de plástico desechables National Target
Código de producto. 10302685
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
Tipo de producto:
Jeringa Luer-Lok
Jeringa Luer-Slip
Jeringa con deslizamiento Luer
JeringaLuer-Slip
Tamaño de la unidad:
100 PCS
100 PCS
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. 10302685
Marca: Thermo Scientific™ S751520
Utilice estas jeringas de plástico desechables para dispensar los volúmenes pequeños de líquidos o para ejercer presión través de nuestros filtros de jeringa.
Dispense y filtre pequeños volúmenes de líquidos con estas jeringas desechables, que se usan con los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Titan3™ o Thermo Scientific™ Target2™. Las jeringas de plástico desechables Thermo Scientific™ National Target son la opción ideal para todas las aplicaciones de filtro de jeringas. Estas jeringas desechables tienen un diseño de dos piezas con cilindros de polipropileno y émbolos de polietileno. Así se elimina la necesidad de juntas de émbolo de caucho o sintético y no requiere ninguna silicona ni aceite lubricante en el cuerpo.
  • Elija jeringas Luer-Slip o Luer-Lock, con capacidades que van desde 1 hasta 50 mL.
  • Sin esterilizar
  • Empaquetados a granel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polietileno (émbolo), Polipropileno (cuerpo)
Descripción Jeringas Luer-Lok; capacidad de 20 mL
Tipo de producto Jeringa Luer-Lok
Desechables Sí
Volumen (métrico) 20 mL
Línea de productos National Target
Para utilizar con (equipo) Filtro de jeringa
Tipo de conexión Luer Lock
Esterilidad No estéril
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.