Learn More
Thermo Scientific™ Trituradores de viales National Scientific
Código de producto. 10129094
Click to view available options
Tipo:
Triturador de viales manual de sobremesa
Triturador de viales neumático de sobremesa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10129094
Marca: Thermo Scientific™ C4040PVCM
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduzca los costes de desecho de residuos reduciendo el volumen total de residuos con el triturador de viales Thermo Scientific™ National.
Reduzca los costes de desecho de residuos reduciendo el volumen total de residuos con el triturador de viales Thermo Scientific™ National.
  • Rompe y separa el líquido de todos los viales y ampollas de entre 1 y 100 ml.
  • Es capaz de procesar aproximadamente 5000 viales de 2 ml por hora.
  • Puede utilizarse de manera segura en campanas de extracción de humos o conectarse a una fuente de vacío para limitar la exposición a vapores inflamables o tóxicos.
  • Manipulación de residuos responsable con el medio ambiente: el vidrio triturado se separa automáticamente del disolvente para su eliminación por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Triturador de viales neumático de sobremesa con carro móvil de acero inoxidable
Incluye Stainless Steel Mobile Cart
Línea de productos National
Tipo Triturador de viales neumático de sobremesa