Learn More
Thermo Scientific™ Trituradores de viales National Scientific
Click to view available options
Tipo de producto:
Triturador de viales manual de sobremesa
Triturador de viales neumático de sobremesa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Reduzca los costes de desecho de residuos reduciendo el volumen total de residuos con el triturador de viales Thermo Scientific™ National.
- Rompe y separa el líquido de todos los viales y ampollas de entre 1 y 100 ml.
- Es capaz de procesar aproximadamente 5000 viales de 2 ml por hora.
- Puede utilizarse de manera segura en campanas de extracción de humos o conectarse a una fuente de vacío para limitar la exposición a vapores inflamables o tóxicos.
- Manipulación de residuos responsable con el medio ambiente: el vidrio triturado se separa automáticamente del disolvente para su eliminación por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Triturador de viales manual de sobremesa 81/2An x 231/2P x 241/2Al pulg |
| Línea de productos | National |
| Tipo de producto | Triturador de viales manual de sobremesa |