Learn More
Invitrogen™ NativePAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 4 to 16%, 1.0 mm
El sistema de gel Invitrogen NativePAGE Bis-Tris es un sistema de minigel de poliacrilamida prefundida que proporciona un análisis sensible y de alta resolución de proteínas nativas y complejos proteicos para estimaciones de masa molecular y una evaluación de la pureza.
259.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Depósito de minigel, Minicelda XCell SureLock |
---|---|
Porcentaje del gel | Del 4 al 16% |
Tamaño de gel | Mini |
Gel Thickness | 1,0 mm |
Tipo de gel | Bis-Tris |
Código de producto | Marca | Pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10799853
|
Invitrogen™
BN1002BOX |
10 pocillo |
259.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12219299
|
Invitrogen™
BN1004BOX |
15 pocillo |
259.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El sistema de gel Invitrogen NativePAGE Bis-Tris es un sistema de minigel de poliacrilamida prefundida que proporciona un análisis sensible y de alta resolución de proteínas nativas y complejos proteicos para estimaciones de masa molecular y una evaluación de la pureza. Se basa en la técnica de electroforesis en gel de poliacrilamida nativa azul (BN PAGE) desarrollada por Schägger y von Jagow, que supera las limitaciones de la electroforesis nativa tradicional al proporcionar un pH de funcionamiento casi neutro y compatibilidad con detergentes.
Las características del sistema de gel NativePAGE Bis-Tris incluyen:
• Amplio peso molecular rango de resolución a partir de 15-10 000 kDa
• Separación de pH neutro, lo que preserva mejor el estado nativo de los complejos proteicos
• Resolución de todas las proteínas en el gel independientemente de su punto isoeléctrico (pI)
• Capacidad para analizar complejos membrana-proteína en sus conformaciones nativas
• Capacidad para obtener una mejor resolución que con la electroforesis tradicional nativa de Tris-glicina
Cómo funcionan los geles NativePAGE Bis-Tris
En SDS-PAGE, SDS funciona como una molécula de cambio de carga que desnaturaliza las proteínas al conferirles una carga neta negativa y permite a las proteínas migrar hacia el ánodo. BN PAGE utiliza Coomassie G-250 como molécula de cambio de carga, que se une a las proteínas y les confiere una carga neta negativa, al mismo tiempo que mantiene las proteínas en su estado nativo no desnaturalizado. El pH casi neutro del sistema de gel NativePAGE Bis-Tris proporciona la máxima estabilidad de las proteínas y de la matriz de gel, lo que permite obtener un método altamente sensible para el análisis de complejos de proteínas de membrana nativas y ofrecer una resolución de banda superior a los sistemas tradicionales de gel de Tris-glicina.
Para la transferencia de proteínas a una membrana, le recomendamos utilizar los tampones de transferencia NuPAGE para la transferencia húmeda tradicional y de membranas de PVDF. El tampón de transferencia NuPAGE mantiene el entorno de pH neutro establecido durante la electroforesis. Las membranas de nitrocelulosa no son compatibles para la transferencia ya que la membrana unirá el colorante Coomassie G-250 muy firmemente. También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter (PB0013) o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001) utilizando las membranas de PVDF.
Especificaciones
Depósito de minigel, Minicelda XCell SureLock | |
Mini | |
Bis-Tris | |
De 30 a 10.000 kDa | |
Peso molecular | |
10 geles/caja | |
Almacenar entre 2 °C y 8 °C. No la congele. | |
8 cm |
Del 4 al 16% | |
1,0 mm | |
Nativo | |
Nativo | |
NativePAGE™ | |
Hielo húmedo | |
8 cm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 8 meses