missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chem-Lab Natronlauge 0.1 mol/l (0.1 N), 20Ltr.

Marca:  Chem-Lab CL05.1411.9520


Natronlauge 0.1 mol/l (0.1 N), 20Ltr.

Código de producto. 10740385

  • 194.00€ / 20 litros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • Sodium hydroxide 0.1 mol/l

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A

Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide

SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.