Learn More
Memmert™ Esterilizador de aire caliente de convección natural con SingleDISPLAY
Código de producto. 12815853 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12815853
Marca: Memmert™ SN260
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilice una gran variedad de recipientes e instrumentos con este esterilizador de aire caliente. Los esterilizadores de aire caliente de convección natural con SingleDISPLAY Memmert™ permiten el ajuste de una mezcla de aire fresco previamente calentado por medio del control de válvula neumática en pasos del 10 %. Más seguro que la desinfección.
  • Ajustes de idioma de alemán, inglés, español, francés, polaco, checo y húngaro
  • SingleDISPLAY proporciona un controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con pantalla TFT a color de alta definición
  • Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
  • El tiempo de procesamiento no se inicia hasta que se ha alcanzado la temperatura establecida
  • Tres valores de temperatura de selección libre
  • Ajuste la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cUL, DVE y EAC
Capacidad (métrico) 256 l
Tipo Esterilizador de aire caliente de convección natural
Pantalla TFT
Para utilizar con (aplicación) Se aplica para la esterilización de material médico, la destrucción de microorganismos muy resistentes, la aplicación especial de despirogenación
Incluye Certificado de calibración de obras
Material Acero inoxidable y acero
Modelo SN260
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 824 x 1183 x 500 mm
Longitud (métrico) 684 mm
Anchura (métrico) 824 mm
Anchura (métrico) interior 640 mm
Altura (métrico) 1183 mm
Altura (métrico) interior 800 mm
Fondo (métrico) 684 mm
Fondo interior (métrico) 500 mm
Peso con embalaje (métrico) 110 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Vataje 1800/3400 W
Frecuencia 50/60 Hz