Learn More
Memmert™ Esterilizador de aire caliente de convección natural con SingleDISPLAY
Código de producto. 12825853 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12825853 449 l 1 PCS
12895843 108 l 1 PCS
12805853 161 l 1 PCS
12815853 256 l 1 PCS
12875843 32 l cada uno
12865843 53 l 1 PCS
12885843 74 l 1 PCS
12835853 749 l 1 PCS
8 options
Código de producto. 12825853
Marca: Memmert™ SN450
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilice una gran variedad de recipientes e instrumentos con este esterilizador de aire caliente. Los esterilizadores de aire caliente de convección natural con SingleDISPLAY Memmert™ permiten el ajuste de una mezcla de aire fresco previamente calentado por medio del control de válvula neumática en pasos del 10 %. Más seguro que la desinfección.
  • Ajustes de idioma de alemán, inglés, español, francés, polaco, checo y húngaro
  • SingleDISPLAY proporciona un controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con pantalla TFT a color de alta definición
  • Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
  • El tiempo de procesamiento no se inicia hasta que se ha alcanzado la temperatura establecida
  • Tres valores de temperatura de selección libre
  • Ajuste la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cUL, DVE y EAC
Capacidad (métrico) 449 l
Tipo Esterilizador de aire caliente de convección natural
Pantalla TFT
Para utilizar con (aplicación) Se aplica para la esterilización de material médico, la destrucción de microorganismos muy resistentes, la aplicación especial de despirogenación
Incluye Certificado de calibración de obras para 160 °C
Material Acero inoxidable y acero
Modelo SN450
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1224 x 1247 x 784 mm
Longitud (métrico) 784 mm
Anchura (métrico) 1224 mm
Anchura (métrico) interior 1040 mm
Altura (métrico) 1247 mm
Altura (métrico) interior 720 mm
Fondo (métrico) 784 mm
Requisitos eléctricos 3 fases de 4 V/N 50-60 Hz
Tensión 400 V
Vataje 5800 W
Frecuencia 50 Hz