Learn More
Memmert™ Esterilizador de aire caliente de convección natural con SingleDISPLAY
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Ajustes de idioma de alemán, inglés, español, francés, polaco, checo y húngaro
- SingleDISPLAY proporciona un controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con pantalla TFT a color de alta definición
- Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
- El tiempo de procesamiento no se inicia hasta que se ha alcanzado la temperatura establecida
- Tres valores de temperatura de selección libre
- Ajuste la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, cUL, DVE y EAC |
| Capacidad (métrico) | 74 l |
| Tipo | Esterilizador de aire caliente de convección natural |
| Pantalla | TFT |
| Para utilizar con (aplicación) | Se aplica para la esterilización de material médico, la destrucción de microorganismos muy resistentes, la aplicación especial de despirogenación |
| Incluye | Certificado de calibración de obras |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | SN75 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 585 x 944 x 514 mm |
| Longitud (métrico) | 514 mm |
| Mostrar más |