Learn More
Memmert™ Incubadora estándar de convección natural con pantalla doble y pantalla táctil, 749 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 5 °C a 80 °C
Marca: Memmert™ IN750plus
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Una gama de incubadoras de laboratorio ideal para todas las aplicaciones que requieren temperaturas de hasta + 80 °C, incluidas las incubaciones críticas a + 37 °C. La tecnología de control ajustada con precisión garantiza que se eliminen completamente los excesos de temperatura clave y que las cargas valiosas se calienten con especial cuidado. Para garantizar una circulación óptima del aire en la cámara de la incubadora, incluso cuando está completamente cargada, ambos modelos SingleDISPLAY y TwinDISPLAY están disponibles con un ventilador de aire ajustable. Aunque las características únicas de calentamiento de superficie integral están adaptadas de forma óptima tanto a la convección natural como a la circulación forzada de aire, el ventilador puede apagarse por completo para muestras sensibles y para muestras que no deben estar expuestas a turbulencias de aire.- Los diseños se benefician de 65 años de trabajo de desarrollo permanente y una gran cantidad de comentarios de la experiencia real del usuario
- Intervalo de temperatura hasta + 80 °C
- Ocho tamaños de modelo de 30 l a 750 l
- Dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
- Modelos de convección natural o de circulación forzada de aire N/F
- Puertas dobles (vidrio interior, acero inoxidable exterior) para una visión clara sin bajar la temperatura
- Activación de la rutina de esterilización a través de ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
- Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
- Control de temperatura preciso y homogéneo independiente de la carga y el volumen de la cámara
- Amplia gama de opciones de programación y documentación mediante interfaces, registrador de datos integrado y software AtmoCONTROL
- Tres años de garantía para los accesorios, excepto piezas que se desgastan
- Los valores de temperatura de todas las incubadoras se han medido según la norma DIN 12880: 2007-05
- Todos las incubadoras se han comprobado en cuanto a seguridad y llevan el símbolo «CE»
Especificaciones
CE | |
Incubadora | |
Acero inoxidable | |
De 5 °C a 80 °C | |
Color TFT | |
14 | |
Pt100 | |
1726 Al × 1224 An × 784 F mm | |
1040 mm | |
1200 mm | |
288 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
1,8/2 kW |
Controlador PID con microprocesador digital multifuncional | |
749 l | |
Acero inoxidable | |
Incubadora estándar | |
IN750PLUS | |
0,1 °C | |
600 x 1040 x 1200 mm | |
1224 mm | |
1726 mm | |
600 mm | |
217 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
Título del producto
Memmert™ Incubadora estándar de convección natural con pantalla doble y pantalla táctil, 749 l, acero inoxidable > Capacidad: 749 l; 14 cuadrículas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido