Learn More
R&L Enterprises™ Quemador de gas natural de 13 mm Bunsen
Código de producto. 12832154 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
145 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 12832154
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución excelente para el calentamiento, la esterilización y la combustión en el laboratorio. Los quemadores de gas natural de 13 mm R&L Enterprises™ Bunsen tienen un consumo de gas típico de 107,5 l/h.
  • Para el uso con gas natural (metano)
  • La temperatura se alcanza en la punta del cono de llama azul
  • Con regulador de aire y tubo de entrada de gas ondulado
  • Construido con una base pesada fundida a presión y pintada en acabado acrílico resistente a productos químicos
  • Probado para garantizar la calidad de la llama y la ausencia de fugas antes del embalaje
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Gas natural, metano, Natural Gas
Diámetro (métrico) 13 mm
Diámetro exterior de la entrada (métrico) 9 mm
Altura (métrico) 145 mm
N.° por paquete 5 paquete
Peso (métrico) 1 kg