Learn More
Fisherbrand™ Quemador de seguridad Bunsen para gas licuado
Código de producto. 12862144 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de gas:
Gas natural, metano, Natural Gas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas unitSize
12862144 Gas natural, metano, Natural Gas cada uno
1 options
Código de producto. 12862144
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministra con un dispositivo de fallo de llama que detiene el suministro de gas al quemador en unos 20 segundos tras el apagado de la llama.
  • Características de seguridad incluidas en el quemador
  • Para su uso con gas natural/metano
  • Diámetro de abertura de 12,7 mm
Especificaciones
Tipo de gas Gas natural, metano, Natural Gas
N.° por paquete 1 unidad