Learn More
Fisherbrand™ Natural HDPE Wide Mouth Oblong Bottles with White Polypropylene PE Foam Lined Caps
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
Acabado del cuello:
38-400
43-400
Descripción
- Los frascos oblongos de boca ancha de HDPE natural tienen un diseño que ahorra espacio en la mesa de trabajo.
- Los frascos cuentan con una amplia abertura de boca, ideal para el muestreo de sólidos y polvos.
- El HDPE proporciona una excelente barrera contra la humedad y es resistente a los impactos.
- Ideales para llenarlos rápidamente, para especificaciones farmacéuticas exigentes y manipulaciones bruscas durante el envío.
- El HDPE proporciona una barrera contra la humedad y es resistente a los impactos
- Los tapones de polipropileno con revestimiento de polietileno espumado ofrecen una buena resistencia química, incluidos ácidos, alcoholes, álcalis, productos acuosos, cosméticos, aceites domésticos y disolventes
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Natural |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 39 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 30 mm |
Altura con tapón (métrico) | 119 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad | 250 |
Color del tapón | Blanco |
Acabado del cuello | 43-400 |
Closure Included | Sí |