Learn More
Kautex™ Frascos de boca ancha de LDPE serie 303
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
ID de cuello (métrico):
23,8mm
30,8mm
30.8 mm
39,2mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
20 PCS
4 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 180
paquete de 279
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 50
paquete de 90
Descripción
- Fabricados con polietileno de baja densidad (LDPE) para ofrecer flexibilidad y dureza
- Frascos redondos traslúcidos de color natural
- Ideales para dosificación, envío de muestras, adhesivos, transporte y almacenamiento
- Incluye tapón de rosca a prueba de fugas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación, envío de muestras, envío por correo, transporte, almacenamiento |
| Formulario | Forma redonda |
| Incluye | Tapón |
| Material | LDPE |
| ID de cuello (métrico) | 30.8 mm |
| Tapones de repuesto | Tapón de rosca de LDPE |
| Cantidad | 1 unidad |
| Graduated | No |
| Altura (métrico) | 114mm |
| Mostrar más |