Learn More
Kautex™ Frascos de boca ancha de LDPE serie 303
Código de producto. 17848097
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
ID de cuello (métrico):
23,8mm
30,8mm
30.8 mm
39,2mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
20 PCS
4 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 180
paquete de 279
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 50
paquete de 90
Código de producto. 17848097
Marca: Kautex™ 2000770534
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con una boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza. Los frascos de boca ancha Kautex™ son ideales para líquidos, sustancias pastosas y gránulos.
  • Fabricados con polietileno de baja densidad (LDPE) para ofrecer flexibilidad y dureza
  • Frascos redondos traslúcidos de color natural
  • Ideales para dosificación, envío de muestras, adhesivos, transporte y almacenamiento 
  • Incluye tapón de rosca a prueba de fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 750 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensación, envío de muestras, envío por correo, transporte, almacenamiento
Formulario Forma redonda
Incluye Tapón
Material LDPE
ID de cuello (métrico) 39,2mm
Tapones de repuesto Tapón de rosca de LDPE
Cantidad 1 unidad
Graduated No
Altura (métrico) 173 mm
Tipo de producto Frasco de cuello ancho
Tipo de tapón Tapón de rosca