Learn More
Fisherbrand™ Tarros de paredes rectas de polipropileno natural con tapones de polipropileno sin revestir blancos Código de producto.: 16124577
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Tarros de paredes rectas de polipropileno natural con tapones de polipropileno sin revestir blancos
Código de producto. 16124577
120 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
Código de producto. 16124577
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño de boca ancha es ideal para muestras sólidas grandes y. permite la extracción completa del contenido
  • Los tarros de polipropileno natural son translúcidas y duraderas.
  • Los tarros son ideales para almacenar y recoger muestras y laboratorio suministros de laboratorio.
  • El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido.
  • El polipropileno ofrece mayor tolerancia a las altas temperaturas que el HDPE y. mayor claridad de contacto
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 54 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 51 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras sólidas grandes y permite la eliminación completa de los contenidos
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 71 mm
Material Polipropileno
Cantidad 36
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 58-400
Claridad Translúcido
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 68 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 52 mm
Tipo de tapón Tapón
Título del producto
Fisherbrand™ Tarros de paredes rectas de polipropileno natural con tapones de polipropileno sin revestir blancos >