Learn More
Deutsch Neumann™ Globo de caucho con conexión de manguera
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para adaptadores giratorios
- Adecuado para mezcla o recogida y almacenamiento a corto plazo de gases
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Caucho natural |
| Tipo | Globo |
| Para utilizar con (equipo) | Para evaporadores giratorios |