Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones con faldón plegables de caucho natural
Click to view available options
:
Height: 18mmH/25mmH; Diameter: 21.2 to 26.5mm
Descripción
- Los tapones son flexibles y proporcionan un sellado completo y buena adhesión
- Tono gris-azul: fabricado con caucho natural
- Resistencia a la temperatura de - 35 a + 70 °C (120 °C en calor húmedo)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | De 21.2 a 26.5 mm |
| Altura (métrico) | 18 mm Al/25 mm Al |
| Cantidad | Paquete de 10 |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón |
| Stopper Number | 23.7 D |