Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de un orificio
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ RB075/1H
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11527622
  • 21.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Contiene un orificio
Especificaciones
Especificaciones
5 mm
46/55 IRHD
1 por unidad
75mm
Caucho natural
Para el uso en el laboratorio
54mm
Rojo
85mm
Tapón