Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de un orificio
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricados con caucho natural
- En color rojo
- Contiene un orificio
Especificaciones
Rojo | |
Para el uso en el laboratorio | |
102mm | |
Caucho natural | |
54mm |
Tapón | |
92mm | |
1 por unidad | |
46/55 IRHD | |
5 mm |