Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de un orificio
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.47700kg
Descripción
- Fabricados con caucho natural
- En color rojo
- Contiene un orificio
Especificaciones
Rojo | |
Para el uso en el laboratorio | |
38,5mm | |
Caucho natural | |
38,5mm |
Tapón | |
33mm | |
10/paq. | |
46/55 IRHD | |
5 mm |