Learn More
BRAND™ Pipeteador de caucho natural
Fabricados con caucho 100 % natural El pipeteador de caucho natural BRAND™ elimina el pipeteo por boca y la manipulación de materiales peligrosos. Disponible en modelo universal, estándar o articulado, con opciones de 2 o 3 válvulas
Marca:  BRAND™ 25315
16.14 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10363341
  • 21.25€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho 100 % natural
  • Elimina el pipeteo con la boca y la manipulación de materiales peligrosos.
  • Disponible en modelo universal, estándar o articulado, con 2 o 3 opciones de válvula
  • El modelo de volteo de 2 válvulas permite el funcionamiento con una sola mano.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Válvula A: Aire de descarga, válvula S: Llenado, válvula E: Entregas
Universal
Rojo; pipetas de hasta 100 ml
1 unidad
Caucho natural
Hasta 100 ml
Tres válvulas
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Pipeteador de caucho natural > Hasta 100 ml