Learn More
Deutsch Neumann™ Pipeteadores de seguridad de caucho
Descripción
- Solo dos puntos de funcionamiento
- Excelente resistencia a la tracción y resistencia
- El diseño con una sola mano es la pipeta de seguridad más sencilla disponible
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Caucho natural |
| Modelo | Estándar 1 |
| Tipo | Pipeteador de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Para pipetear cómodamente sustancias tóxicas, corrosivas, que contienen bacterias y sustancias mal olorosas |
| Cantidad | 1 unidad |