Learn More
Hirschmann™ Pipeteador de seguridad de caucho natural
Click to view available options
Tipo:
Pipeteador de seguridad
Modelo:
Estándar
Flip
Universal
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Uso universal para pipetas volumétricas y graduadas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Caucho natural |
| Modelo | Universal |
| Tipo | Pipeteador de seguridad |
| Para utilizar con (equipo) | pipetas volumétricas y graduadas |