Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ RB023/S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10192031
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Tapones sólidos sin agujeros
Especificaciones
Especificaciones
Para el uso en el laboratorio
28mm
Rojo
26,5mm
Tapón
46/55 IRHD
20/paq.
23mm
Caucho natural