Learn More
BRAND™ Natural Rubber Stoppers
Protects liquids from outside contaminants. Provides a secure seal.
Marca:  BRAND™ 144388
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15211449
  • 32.50€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hecho de caucho natural
  • Color rojo
  • Se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
17 mm
Caucho natural
25 mm
22 mm