Learn More
Neville and More™ Tapones de caucho natural
Descripción
- Tapones
- Aptos para contener líquidos para varios frascos, tarros, consumibles de laboratorio
- Ajuste firme
- No reactiva
- Material: Caucho de clorobutilo
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Contiene líquido |
Material | Caucho natural |
N.º por caja | 100 |
Color del tapón | Rojo |
Closure Included | Sí |
Tipo de producto | Tapón |
Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo, frasco de vidrio, consumibles de laboratorio |
Material del cierre | Caucho de clorobutilo |
Tamaño del tapón | 4 cm |
Tipo de tapón | Plasma 40 |