Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de dos orificios
Código de producto. p-8011943 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
15mm
17mm
19mm
21mm
23mm
29mm
31mm
33mm
35mm
37mm
39mm
41mm
43mm
45mm
53mm
57mm
62mm
67mm
71mm
75mm
99mm
Diámetro del área superior (métrico):
18mm
20,3mm
22,5mm
24,5mm
26,5mm
33mm
36mm
38,5mm
40,5mm
42,5mm
44,5mm
47mm
49mm
51mm
59,5mm
64mm
69mm
74mm
78mm
85mm
109mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. 11577622
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para usos de laboratorio.
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Tapones con dos orificios
Especificaciones
Diámetro del orificio (métrico) 5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en el laboratorio
Dureza 46/55 IRHD
Longitud (métrico) 24mm
Cantidad 20/paq.
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 15mm
Diámetro del área superior (métrico) 18mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapón