Learn More
Taburetes de madera natural
143.00€ - 154.00€
Especificaciones
Acabado | Ignífugos |
---|---|
Altura (métrico) | 496 mm |
Con respaldo | Sí |
Tipo de producto | Taburete |
Color | Natural |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11917654
|
dbo sieges
AB4B1D1NE3 |
5 almohadillas |
143.00€
cada uno |
|
|||||
11927654
|
dbo sieges
AB4B1D1NE2 |
5 ruedas |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Respaldo fijo regulable en profundidad• Respaldo regulable en profundidad y en inclinación para el contacto permanente
• Taburete
Specifications
Ignífugos | |
Sí | |
Natural |
496 mm | |
Taburete | |
Madera |