Learn More
Tocris Bioscience™ NAV 2729
Selective ARF6 inhibitor
270.00€ - 1080.00€
Especificaciones
Color | Yellow |
---|---|
Tipo de producto | Inhibidor |
CAS | 419547-11-8 |
Fórmula molecular | C25H17ClN4O3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.88g/mol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18730128
|
Tocris Bioscience™
5986/10 |
10 mg |
270.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18755999
|
Tocris Bioscience™
5986/50 |
50 mg |
1080.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Selective ARF6 inhibitor (IC50 = 1.0 μM). Selective for ARF6 over other ARF family members and small GTPases. Inhibits ARF6 activation in uveal melanoma cells in vitro and blocks downstream signaling pathways of oncogenic GNAQ. Reduces tumorigenesis in mouse model of uveal melanoma.Especificaciones
Yellow | |
419547-11-8 | |
456.88g/mol | |
Almacene a 4 °C. |
Inhibidor | |
C25H17ClN4O3 | |
Soluble to 100mM in DMSO | |
Blocks downstream signaling pathways |
Para uso exclusivo en investigación