Learn More
Tocris Bioscience™ NBQX disodium salt
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
NBQX disodium salt is a selective and competitive AMPA and kainate receptor antagonist (IC50 = 0.15 μM and 4.8 μM, respectively). NBQX blocks the antidepressant effects of 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (Cat. No. 0529), decreases mTOR and BDNF levels. NBQX is neuroprotective, anticonvulsant, antinociceptive and active in vivo.
NBQX disodium salt is a more water-soluble form of NBQX (Cat. No. 0373).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dioxo-6-nitro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide disodium salt |
| CAS | 479347-86-9 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in water |
| Fórmula molecular | C12H6N4O6SNa2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 380.24 |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction