Learn More
Tocris Bioscience™ NBQX disodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18745757
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 18745757
Marca: Tocris Bioscience™ 1044/1
Potent AMPA antagonist; more water soluble form of NBQX (Cat. No. 0373)
NBQX disodium salt is a selective and competitive AMPA and kainate receptor antagonist (IC50 = 0.15 μM and 4.8 μM, respectively). NBQX blocks the antidepressant effects of 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (Cat. No. 0529), decreases mTOR and BDNF levels. NBQX is neuroprotective, anticonvulsant, antinociceptive and active in vivo.
NBQX disodium salt is a more water-soluble form of NBQX (Cat. No. 0373).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dioxo-6-nitro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide disodium salt
CAS 479347-86-9
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 1 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in water
Fórmula molecular C12H6N4O6SNa2
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 380.24
Para uso exclusivo en investigación