Learn More
VACUUBRAND™ Anillos de centrado de junta tórica atrapados por NBR
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10/60 mm
20/25 mm
Tamaño:
32 x 30,1 x 27,7 mm
42 x 40,1 x 36,7 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 10/60 mm |
| Para utilizar con | Para brida KF pequeña |
| Material | NBR |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | 32 x 30,1 x 27,7 mm |
| Tipo | Anillos de centrado de junta tórica atrapados |