missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ NCOA5 Recombinant Protein
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH56872 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 57727 |
Peso molecular | 60.39 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16172953
|
Abnova™
H00057727-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16182953
|
Abnova™
H00057727-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH56872 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
60.39 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NCOA5 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
57727 | |
NCOA5 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MAGMPGTAETFETPETCGTTDMRDSRDPMYRREGSYDRYLRMDDYCRRKDDSYFDRYRDSFDGRGPPGPESQSRAKERLKREERRREELYRQYFEEIQRRFDAERPVDCSVIVVNKQTKDYAESVGRKVRDLGMVVDLIFLNTEVSLSQALEDVSRGGSPFAIVITQQHQIHRSCTVNIMFGTPQEHRNMPQADAMVLVARNYERYKNECREKEREEIARQAAKMADEAILQERERGGPEEGVRGGHPPAIQSLINLLADNRYLTAEETDKIINYLRERKERLMRSSTDSLPGELRGRAEARFPANHSGRPRVPR | |
CIA/bA465L10.6 | |
NCOA5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto