Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de extracción nuclear y citoplasmática NE-PER™
Realice una lisis celular eficaz y extraer fracciones independientes de proteínas citoplasmáticas y nucleares en menos de dos horas con este kit de fraccionamiento subcelular.
400.00€ - 748.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Reactivo de extracción nuclear y citoplasmática |
---|---|
Condiciones de envío | Ambiente |
Formulario | Líquido |
Línea de productos | NE-PER™ |
Tampón | Tampón de lisis |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10309383
|
Thermo Scientific™
78835 |
75 mL |
748.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11865694
|
Thermo Scientific™
78833 |
15 mL |
400.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El kit de extracción nuclear y citoplasmática Thermo Scientific™ NE-PER permite realizar una lisis celular eficaz y extraer fracciones independientes de proteínas citoplasmáticas y nucleares en menos de dos horas.
El kit NE-POR es un método de extracción de proteínas nucleares que implica una lisis simple y escalonada de las células, así como un aislamiento centrífugo de fracciones de proteínas citoplasmáticas y nucleares. Las únicas herramientas necesarias son pipetas, tubos y microcentrífugas de sobremesa. Los reactivos NE-PER solubilizan y separan de manera eficaz las proteínas citoplasmáticas y nucleares en fracciones con una reducción al mínimo de la contaminación cruzada o las interferencias de ARNm y ADN genómico. Una vez desaladas o diluidas, las proteínas aisladas pueden utilizarse para realizar inmunoensayos y experimentos de interacción de proteínas, tales como ensayos de cambio de movilidad (EMSA), coinmunoprecipitación (co-IP) y ensayos de precipitación.
Características destacadas:
- Rápido: obtención de fracciones nucleares y citoplasmáticas en menos de dos horas
- Probado: se hace referencia al kit de NE-PER en más de 950 publicaciones distintas
- Ampliable: dos tamaños de kit para la producción de extractos de células y tejidos
- Práctico: instrucciones simples que no requieren ultracentrifugación por gradientes
- Compatible: uso en análisis posteriores, incluidos inmunotransferencia (Western blot), ensayos con cambio de gel, ensayos de proteínas, ensayos con genes marcadores y ensayos de actividad enzimática
Incluye:
Dos tamaños de kit, cada uno de los cuales contiene tres tampones y soluciones de detergente
Compatibles con:
Kit de quimioluminiscencia EMSA Thermo Scientific LightShift (referencia de cat. 20148)
Requisitos de almacenamiento:
Tras su recepción, almacenar los componentes del kit a 4 °C.
Especificaciones
Reactivo de extracción nuclear y citoplasmática | |
Líquido | |
Tampón de lisis |
Ambiente | |
NE-PER™ | |
Tampón de lisis celular, solución detergente, fraccionamiento subcelular |
Seguridad y manipulación
- NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: non ionic detergent