Learn More
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ Neck Support, Non-Fabic
CleanSpace™ Neck Support is designed to be used with the CleanSpace™ Ultra and CleanSpace™ EX PAPR units.
70.05€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AS/NZS1716: 2012, EN 12942 |
---|---|
Color | Negro |
Desechables | No |
Material | Polietileno |
Tipo de producto | Soporte cervical |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15950092
|
CleanSpace™ Technology
PAF-1028 |
Pequeño |
70.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15920082
|
CleanSpace™ Technology
PAF-1012 |
M |
70.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15930082
|
CleanSpace™ Technology
PAF-1013 |
L |
70.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Used with the revolutionary CleanSpace™Respirators: lightweight, no hoses or belts
- Designed for comfort over long periods
- Allows sweating and breathability
- Easy to wash and quick drying
- Designed for long wear in harsh environments
- Easy and quick replacement
- Made of polyethylene plastic and is safe for use in decontaminated operations
Especificaciones
AS/NZS1716: 2012, EN 12942 | |
No | |
Soporte cervical | |
PAF-1060, PAF-1070 |
Negro | |
Polietileno | |
Soldadura, fabricación con madera, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, minería, agricultura, plantas de procesamiento, molienda | |
Almacenar a una temperatura de entre -10°C y +55°C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ Neck Support, Non-Fabic