Learn More
Solución de limpieza de agujas
Solución de limpieza de agujas para i Osmometer
Marca: Loeser 0.01.0004
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Solución para limpiar el orificio de la aguja de los osmómetros automáticos
- Frasco de 20 ml
Especificaciones
Solución de limpieza de agujas | |
Osmómetro tipo 15/15M y 16/16M | |
20 mL |
Título del producto
Solución de limpieza de agujas > Volumen: 10 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido