Learn More
Bochem™ Soporte de aguja KOLLE con mango de plástico
Código de producto. 10132701
Click to view available options
Longitud (métrico):
230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10132701
Marca: Bochem™ 12000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sujete las agujas con firmeza con el soporte de aguja Bochem™ KOLLE con mango de plástico.
  • Con o sin aguja
  • Aluminio o acero inoxidable
Especificaciones
Longitud (métrico) 230 mm
Material Aluminio
Tipo de producto Soporte de aguja KOLLE
Para utilizar con (equipo) Agujas
Incluye Con mango de plástico
Longitud del mango (métrico) 110 mm
Cantidad 1 unidad